Tisk…
α-Bromo-4-fluorotoulene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-p-fluorotoulene, 4-Fluorobenzyl bromide, p-Fluorobenzyl bromide
197970050 197970250
ACRO197970050EA 1370 CZK
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Bromo-4-fluorotoulene 97%
α-Bromo-4-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189.03
Bod varu: 85 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.517 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000359
CAS číslo: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %