Tisk…
α-Bromo-3-fluorotoulene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoulene, alpha-Bromo-m-fluorotoulene, 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl bromide, 3-Fluorobenzyl bromide
119400250 119400050
ACRO119400250EA 3560 CZK
ACRO119400250 ACRO119400050
α-Bromo-3-fluorotoulene 95%
α-Bromo-3-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189.03
Bod varu: 88 °C (20 mmHg)
Hustota: 1.541 g/cm³
Bod vzplanutí: 61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000340
CAS číslo: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %