Tisk…
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197960050 197960250
ACRO197960050EA 1130 CZK
ACRO197960050 ACRO197960250
α-Bromo-2-fluorotoulene 98%
α-Bromo-2-fluorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrF
Bod varu: 84…85 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,567 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000324
CAS číslo: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %