α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
A17434.06
A17434.14
A17434.06EA
1940
CZK
A17434.06
A17434.14
α-Bromo-2,6-difluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Purity: 97+%
CAS No.: 85118-00-9
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207.02 Bod tání: 49…53 °C Hustota: 1.600 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000329 CAS číslo: 85118-00-9 EINECS: 285-652-6 UN: 1759 ADR: 8 III |