Tisk…
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
303570050 303570250
ACRO303570050EA 2340 CZK
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Bromo-2,6-difluorotoluene 97%
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02
Bod tání: 51…55 °C
Hustota: 1.6
Bod vzplanutí: >109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000329
CAS číslo: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %