2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,4-difluorobenzene, α-Bromo-2,4-difluorotoluene
A15213.06
A15213.14
A15213.06EA
1850
CZK
A15213.06
A15213.14
2,4-Difluorobenzyl bromide ≥98%
2,4-Difluorobenzyl bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Vzorec:
C₇H₅BrF₂ MW: 207.02 Bod varu: 42…43 °C (1 mmHg) Hustota: 1.613 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011649 CAS číslo: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 1760 ADR: 8 III |