Tisk…
Pentafluorobenzyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11623.14 A11623.06 A11623.22
A11623.14EA 6250 CZK
A11623.14 A11623.06 A11623.22
Pentafluorobenzyl bromide ≥98%
Pentafluorobenzyl bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1765-40-8 Molecular Formula: C7H2BrF5 Formula Weight: 261.00 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 174-175° Beilstein Reference: 647808 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000299
Vzorec: (C₆F₅)CH₂Br
Bod varu: 174…175 °C
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,844
Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000299
CAS číslo: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II