Tisk…
4-Bromobenzyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-α-chlorotoluene, α-Chloro-4-bromotoluene, 1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-4-bromobenzene
L11486.06 L11486.14
L11486.06EA 1720 CZK
L11486.06 L11486.14
4-Bromobenzyl chloride ≥97%
4-Bromobenzyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 589-17-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-41° Boiling Point: 106-107°/10mm Beilstein Reference: 6123220 Merck Reference: 14,1410 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00040867
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Bod varu: 106…107 °C (10 mmHg)
Bod tání: 38…41 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040867
CAS číslo: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1410