Tisk…
4-Bromobenzyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
346750050 346750250
ACRO346750050EA 1820 CZK
ACRO346750050 ACRO346750250
4-Bromobenzyl chloride 98%
4-Bromobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrCl
Bod varu: 136…139 °C (27 mmHg)
Bod tání: 36…40 °C
MDL Number: MFCD00040867
CAS číslo: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01394
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %