Tisk…
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
L12458.06 L12458.14
L12458.06EA 1390 CZK
L12458.06 L12458.14
3-Bromobenzyl chloride ≥97%
3-Bromobenzyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 932-77-4 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5835 Boiling Point: 118-119°/18mm Beilstein Reference: 742267 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040865
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Bod varu: 118…119 °C (18 mmHg)
Bod tání: 32,5 °C
Hustota: 1,608
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040865
CAS číslo: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II