α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22858.06
B22858.14
B22858.06EA
1570
CZK
B22858.06
B22858.14
α-Bromo-4-chlorotoulene ≥98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Purity: 98+%
CAS No.: 622-95-7
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Odour: Pungent
Melting Point: 46-51°
Boiling Point: 107-108°/8mm
Beilstein Reference: 606497
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00040714
Vzorec:
C₇H₆BrCl Bod varu: 107…108 °C (8 mmHg) Bod tání: 46…51 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040714 CAS číslo: 622-95-7 EINECS: 210-760-7 UN: 3261 ADR: 8,II |