α-Bromo-2-chlorotoulene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 611-17-6
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5920
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 386264
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000566
Vzorec:
C₇H₆BrCl Bod varu: 103…104 °C (10 mmHg) Hustota: 1,583 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000566 CAS číslo: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 UN: 3265 ADR: 8,II |