Tisk…

α-Bromo-2-chlorotoulene 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

278930250 278930050
ACRO278930250EA 4560 CZK
ACRO278930250 ACRO278930050
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Vzorec: C₇H₆BrCl
Bod varu: 103…104 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,586 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000566
CAS číslo: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR