Tisk…
4-Bromo-m-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
A14302.06 A14302.14
A14302.06EA 2430 CZK
A14302.06 A14302.14
4-Bromo-m-toluic acid ≥98%
4-Bromo-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 7697-28-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 215-218° Beilstein Reference: 2356649
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod tání: 215…218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039526
CAS číslo: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7