Tisk…
4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
L03071.06 L03071.14
L03071.06EA 1600 CZK
L03071.06 L03071.14
4-Bromo-o-toluic acid ≥98%
4-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 68837-59-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2249816
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040905
CAS číslo: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7