Tisk…
3-Bromo-p-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11496.06 A11496.14 A11496.22
A11496.06EA 1290 CZK
A11496.06 A11496.14 A11496.22
3-Bromo-p-toluic acid ≥98%
3-Bromo-p-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 7697-26-9 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Odour: Odourless Melting Point: 206-211° Beilstein Reference: 1936510 MDL No.: MFCD00002488
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod tání: 206…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002488
CAS číslo: 7697-26-9
EINECS: 231-712-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III