4-Bromotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15843.14
A15843.22
A15843.36
A15843.14EA
841
CZK
A15843.14
A15843.22
A15843.36
4-Bromotoluene ≥98%
4-Bromotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 106-38-7
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1903636
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000109
Vzorec:
C₇H₇Br Bod varu: 183…184 °C Bod tání: 26…29 °C Hustota: 1,410 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000109 CAS číslo: 106-38-7 EINECS: 203-391-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,1439 |