Tisk…
4-Bromotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107481000 107485000
ACRO107481000EA 1480 CZK
ACRO107481000 ACRO107485000
4-Bromotoluene 99%
4-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 184 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…29 °C
Hustota: 1,39 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000109
CAS číslo: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.05 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.01 % (as acrylic acid)