1-Bromo-4-ethylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-(Bromophenyl)ethane
A13013.09
A13013.18
A13013.30
A13013.09EA
1530
CZK
A13013.09
A13013.18
A13013.30
1-Bromo-4-ethylbenzene ≥99%
1-Bromo-4-ethylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 1585-07-5
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 1856989
MDL No.: MFCD00000111
Vzorec:
C₈H₉Br Bod varu: 203…204 °C Hustota: 1,341 Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000111 CAS číslo: 1585-07-5 EINECS: 216-439-8 |