4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
A15924.14
A15924.22
A15924.36
A15924.14EA
2280
CZK
A15924.14
A15924.22
A15924.36
4-tert-Butyl-1-bromobenzene ≥97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3972-65-4
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.5330
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 231-232°
Beilstein Reference: 1859117
MDL No.: MFCD00000108
Vzorec:
C₁₀H₁₃Br MW: 213.12 Bod varu: 231…232 °C Bod tání: 15…16 °C Hustota: 1.229 Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000108 CAS číslo: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |