Tisk…
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
225190250 225191000 225190050
ACRO225190250EA 2360 CZK
ACRO225190250 ACRO225191000 ACRO225190050
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Bod varu: 80…81 °C (2 mmHg)
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000108
CAS číslo: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %