Tisk…
α,4-Dibromotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
150410250 150411000
ACRO150410250EA 1240 CZK
ACRO150410250 ACRO150411000
α,4-Dibromotoluene 98%
α,4-Dibromotoluene
Vzorec: C₇H₆Br₂
Bod varu: 115…124 °C (12 mmHg)
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000179
CAS číslo: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01393
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %