Tisk…
3-Bromotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
173410100 173411000
ACRO173410100EA 1120 CZK
ACRO173410100 ACRO173411000
3-Bromotoluene 99%
3-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 183,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,41 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000085
CAS číslo: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %