Tisk…
1-Bromo-3-ethylbenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12258.06 A12258.03 A12258.14
A12258.06EA 2890 CZK
A12258.06 A12258.03 A12258.14
1-Bromo-3-ethylbenzene ≥98%
1-Bromo-3-ethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 2725-82-8 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Boiling Point: 76-78°/10mm MDL No.: MFCD00156128
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 76…78 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,3493
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156128
CAS číslo: 2725-82-8