Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Amplitude™ Theta™
Dodavatel: CONTEC
AMTH0001 AMTH0002
CONTAMTH0001EA 878 CZK
CONTAMTH0001 CONTAMTH0002
Utěrky pro čisté prostory, Amplitude™ Theta™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto utěrky vyrobené z hydraulicky spojované směsi celulózy a polyesteru jsou velice ekonomické a savé.
  • výtečná odolnost a savost
  • ekonomické a nákladově účinné
  • lehké, savé utěrky
  • pro zachování svých vlastností a kvality jsou dodávány ve dvojitém balení
Ideální pro všeobecné, jemné čištění a leštění.