Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Amplitude™ Epsilon™
Dodavatel: CONTEC
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 1070 CZK
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Utěrky pro čisté prostory, Amplitude™ Epsilon™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Tyto utěrky vyrobené ze speciální modré celulózy a polyesteru a nabízí vyšší čistotu a výbornou savost.
  • díky barevnému odlišení jsou rozeznány od ostatních utěrek
  • nízká úroveň uvolňování částic a extraktů
  • pevné a odolné
Celulóza je barvena barvivem, které nepouští barvu. Proto mohou být utěrky využívány ve vlhkých podmínkách při úklidu rozlitých kapalin nebo jako savá pracovní podložka s nízkým uvolňováním částic.
Vhodné pro čisté prostory třídy 1000, M4,5, ISO 6, a vyšší.
Barva: Modrá
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.