Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Amplitude™ Delta™
Dodavatel: CONTEC
AMDE0001 AMDE0004 AMDE0003 AMDE0002
115-1850EA 19190 CZK
115-1850 115-1852 115-1851 CONTAMDE0002
Utěrky pro čisté prostory, Amplitude™ Delta™
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Utěrky vyrobené ze 100% syntetického hydraulicky spojovaného vlákna jsou určeny pro čištění citlivých optických produktů jako jsou čočky nebo zrcadla, utěrky jsou velice čisté a odolné. Díky vysoké odolnosti vůči chemikáliím jsou vhodné pro použití s rozpouštědly. Díky konstrukci s otevřenými póry nabízí vysokou savost.
  • velmi nízká úroveň uvolňování částic a extraktů
  • pevné a odolné
  • velmi jemný, hladký povrch
Vhodné pro čisté prostory, třídy 100, M3,5 ISO 5.
Barva: Bílá
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metodyMore Product Information