4-tert-Butyltoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B102628-3KG
B102628-500G
SIALB102628-3KGEA
12350
CZK
SIALB102628-3KG
SIALB102628-500G
4-tert-Butyltoluene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyltoluene
Vzorec:
C₁₁H₁₆ MW: 148,25 g/mol Bod varu: 192,8 °C (1013 hPa) Bod tání: –62,5 °C Hustota: 0,861 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008837 CAS číslo: 98-51-1 EINECS: 202-675-9 UN: 2667 ADR: 6.1,III |