3,5-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
715271-1G
715271-5G
SIAL715271-1GEA
1580
CZK
SIAL715271-1G
SIAL715271-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD03095127 CAS číslo: 192182-54-0 |