Tisk…
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
715271-1G 715271-5G
SIAL715271-1GEA 1580 CZK
SIAL715271-1G SIAL715271-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
MDL Number: MFCD03095127
CAS číslo: 192182-54-0