Tisk…
2,6-Dibromophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2,6-Dibromophenyl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
704407-1G 704407-5G
SIAL704407-1GEA 0 CZK
SIAL704407-1G SIAL704407-5G
2,6-Dibromophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dibromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBr₂O₂
MW: 279,72 g/mol
MDL Number: MFCD11656174
CAS číslo: 851756-50-8