1-Benzyloxy-3-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
668419-10G
668419-50G
SIAL668419-10GEA
2440
CZK
SIAL668419-10G
SIAL668419-50G
1-Benzyloxy-3-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-3-bromobenzene
Vzorec:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00155065 CAS číslo: 53087-13-1 |