Tisk…
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
653195-25G
SIAL653195-25GEA 10350 CZK
SIAL653195-25G
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07
MDL Number: MFCD02664700
CAS číslo: 66916-99-2