Tisk…
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
522570-1G 522570-5G
SIAL522570-1GEA 2370 CZK
SIAL522570-1G SIAL522570-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
MDL Number: MFCD02093756
CAS číslo: 269409-70-3