Tisk…
1-Benzyloxy-2-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Bromo-2-benzyloxybenzene, 1-(Benzyloxy)-2-bromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
519642-25G 519642-5G
SIAL519642-25GEA 15380 CZK
SIAL519642-25G SIAL519642-5G
1-Benzyloxy-2-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-2-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
MDL Number: MFCD03427006
CAS číslo: 31575-75-4