1-Benzyloxy-4-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
513032-10G
513032-50G
SIAL513032-10GEA
1690
CZK
SIAL513032-10G
SIAL513032-50G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Vzorec:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263.13 |
MDL Number:
MFCD00028016 CAS číslo: 6793-92-6 |