Tisk…
Methyl-4-pentenoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
49661-1G-F 49661-5G-F
SIAL49661-1G-FEA 3410 CZK
SIAL49661-1G-F SIAL49661-5G-F
Methyl-4-pentenoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-pentenoate
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MDL Number: MFCD03990590
CAS číslo: 818-57-5