Tisk…
trans-1-Chloro-2-butene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
254584-100G 254584-25G
SIAL254584-100GEA 16630 CZK
SIAL254584-100G SIAL254584-25G
trans-1-Chloro-2-butene, Sigma-Aldrich®
trans-1-Chloro-2-butene
Vzorec: C₄H₇Cl
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 4894-61-5
EINECS: 225-516-5