2-Bromotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12315.14
A12315.22
A12315.36
A12315.14EA
1040
CZK
A12315.14
A12315.22
A12315.36
2-Bromotoluene ≥99%
2-Bromotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 95-46-5
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: -27°
Boiling Point: 179-181°
Beilstein Reference: 1904176
Merck Reference: 14,1439
MDL No.: MFCD00000068
Vzorec:
C₇H₇Br Bod varu: 179…181 °C Bod tání: –27 °C Hustota: 1,420 Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000068 CAS číslo: 95-46-5 EINECS: 202-421-7 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,1439 |