Tisk…
2-Bromotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
107470250 107471000
ACRO107470250EA 1120 CZK
ACRO107470250 ACRO107471000
2-Bromotoluene 99%
2-Bromotoluene
Vzorec: C₇H₇Br
Bod varu: 181,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 1,42 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000068
CAS číslo: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %