(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7723-1G
PC7723-5G
PC7723-10G
APOSPC7723-1GEA
705
CZK
APOSPC7723-1G
APOSPC7723-5G
APOSPC7723-10G
(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec:
C₉H₉FO₃ |
MDL Number:
MFCD00671771 CAS číslo: 383134-85-8 |