Tisk…
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
L19153.03 L19153.06
L19153.03EA 2340 CZK
L19153.03 L19153.06
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 22893-39-6 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 2053702
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631471
CAS číslo: 22893-39-6