1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L16092.06
L16092.14
L16092.06EA
2870
CZK
L16092.06
L16092.14
1-Benzyloxy-4-iodobenzene ≥98%
1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 19578-68-8
Molecular Formula: C13H11IO
Formula Weight: 310.14
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 140°/1mm
MDL No.: MFCD00079704
Vzorec:
C₁₃H₁₁IO Bod varu: 140 °C (1 mmHg) Bod tání: 60…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00079704 CAS číslo: 19578-68-8 |