Tisk…
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53515.06 H53515.14
H53515.06EA 1810 CZK
H53515.06 H53515.14
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne ≥97%
1-Chloro-5-(triethylsilyl)-4-pentyne
Purity: 97% CAS No.: 174125-30-5 Molecular Formula: C11H21ClSi Formula Weight: 216.83 MDL No.: MFCD00671352
Vzorec: C₁₁H₂₁ClSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671352
CAS číslo: 174125-30-5