Tisk…
11-Chloro-1-undecene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H53449.AA H53449.AC
H53449.AAEA 2210 CZK
H53449.AA H53449.AC
11-Chloro-1-undecene ≥97%
11-Chloro-1-undecene
Purity: 97% CAS No.: 872-17-3 Molecular Formula: C11H21Cl Formula Weight: 188.74 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 108-109°/6mm MDL No.: MFCD00671354
Vzorec: C₁₁H₂₁Cl
MW: 188,74 g/mol
Bod varu: 108…109 °C (6 mmHg)
Hustota: 0,995
Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671354
CAS číslo: 872-17-3