2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H53264.03
H53264.06
H53264.03EA
1250
CZK
H53264.03
H53264.06
2-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 108238-09-1
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 116°
MDL No.: MFCD01001592
Vzorec:
C₁₂H₁₁BO₃ Bod tání: 116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01001592 CAS číslo: 108238-09-1 |