Tisk…
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52965.03 H52965.06
H52965.03EA 2020 CZK
H52965.03 H52965.06
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 192182-54-0 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD03095127
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
Bod tání: 205…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095127
CAS číslo: 192182-54-0