Tisk…
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27836.06 H27836.03
H27836.06EA 7250 CZK
H27836.06 H27836.03
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 269409-70-3 Molecular Formula: C12H17BO3 Formula Weight: 220.07 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD02093756
Vzorec: C₁₂H₁₇BO₃
Bod tání: 114…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093756
CAS číslo: 269409-70-3