6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methoxy-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
H27263.14
H27263.06
H27263.14EA
27320
CZK
H27263.14
H27263.06
6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
6-Methoxy-2-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1034297-69-2
Molecular Formula: C12H18BNO3
Formula Weight: 235.09
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06798266
Vzorec:
C₁₂H₁₈BNO₃ Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06798266 CAS číslo: 1034297-69-2 |