Tisk…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H27179.03 H27179.06
H27179.03EA 3280 CZK
H27179.03 H27179.06
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 458532-86-0 Molecular Formula: C11H15BFNO2 Formula Weight: 223.06 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD06798253
Vzorec: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223.05
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798253
CAS číslo: 458532-86-0