Tisk…
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
B24923.03 B24923.06 B24923.14
B24923.03EA 694 CZK
B24923.03 B24923.06 B24923.14
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥97%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Purity: 97% CAS No.: 6793-92-6 Molecular Formula: C13H11BrO Formula Weight: 263.14 Melting Point: 61-63° Boiling Point: 166-167°/3mm MDL No.: MFCD00028016
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Bod varu: 166…167 °C (3 mmHg)
Bod tání: 61…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00028016
CAS číslo: 6793-92-6